AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, Supelco®
n-Hexan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
Artikelnr. SUPL52750-10ML
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Merck
n-Hexan, Supelco®
Artikelnr. SUPL52750-10ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, Supelco®
Glass bottle, 10 mL
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
248,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–94,3 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    10 mL