AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan | Avantor
n-Hexan
Glasflasche, 2,5 L
Artikelnr. ROTHT165.1
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
n-Hexan
Artikelnr. ROTHT165.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan
n-Hexan
Glasflasche, 2,5 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–94,3 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
Spezifikationen