AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan
Glasflasche, 1 L
  ROTHAE05.1
Marketsource
 :   Roth Carl
n-Hexan
  ROTHAE05.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  110-54-3
n-Hexan
n-Hexan
Glasflasche, 1 L
 :  110-54-3
90,90 €
1 * 1 L
 :  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  •  :110-54-3
  •  :H₃C(CH₂)₄CH₃
  •  :MFCD00009520
  •  :86.18 g/mol
  •  :13,04712
  •  :69 °C (1013 hPa)
  •  :–94,3 °C
  •  :0,659 g/cm³ (20 °C)
  •  :–22 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-777-6
  •  :1208
  •  :3,II
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L