AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
n-Hexan
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
n-Hexan
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–94,3 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 98,10 €
    98,10 €
    1 * 1 L
       98,10 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 203,00 €
    203,00 €
    1 * 2,5 L
       203,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 1 510,00 €
    1 510,00 €
    1 * 25 L
       1 510,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource