AuftragsverfolgungKontakt
Natriumdodecylsulfat (SDS), PlusOne™ | Avantor
Natriumdodecylsulfat (SDS), PlusOne™
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. 17-1313-01
Entzündlich
Reizend
Umwelt
Anbieter:   Cytiva
Natriumdodecylsulfat (SDS), PlusOne™
Artikelnr. 17-1313-01
Anbieter:  Cytiva
CAS Nummer:  151-21-3
Natriumdodecylsulfat (SDS), PlusOne™
Natriumdodecylsulfat (SDS), PlusOne™
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  151-21-3
Preis
104,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
SDS is an ionic detergent used to solubilise proteins. The PlusOne™ SDS reagent is carefully controlled for carbon chain length and overall quality.
  • pH Range: 6,5 - 8,5
  • Partially soluble in cold water, hot water and methanol,
  • Very slightly soluble in acetone, insoluble in diethyl ether
Synonyme:  Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
  • CAS Nummer:151-21-3
  • Formel:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  • MDL-Nummer:MFCD00036175
  • Molekulargewicht:288.38 g/mol
  • Merck-Index:14,08636
  • Schmelzpunkt:204…207 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:>100 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-788-1
  • UN:8027
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g
Spezifikationen