Methanol ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, für die Analyse von Organishrückständen, J.T.Baker®
Catalog # 9263-03
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glass bottle
- VE:4 L
- Seq:5162
- Environmentally Preferable:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
- Umweltzertifizierung:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifications
Specification Test Results
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Max. 5
- FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):≤5
- ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):≤10
- Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water):≥99.8 %
- Acetone:≤0.001 %
- Color (APHA):≤10
- Residue after Evaporation:≤1.0 ppm
- Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- Titrable Acid (µeq/g):≤0.3
- Titrable Base (µeq/g):≤0.10
- Water (H₂O)(by coulometry):≤0.08 %
Specification Test Results
About this item
:
:32.04 g/mol
Merck Index:13,05984
Boiling Pt:64,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–98 °C
Density:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:11 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3,II
:Verpackt unter Schutzgas
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS Number:67-56-1
Formula:CH₃OH
MDL Number:MFCD00004595