ContactUsLinkComponent
Methanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Methanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
  8046.2500
 :  Avantor
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
 :  
undefined
Methanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
  8046.2500
 :  Avantor
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Assay (by GC) (corrected for water):
    min. 99.8 %
  • Appearance:
    clear
  • Carbonyl Compounds (max. 0.001% each of Acetone, Formaldehyde and Acetaldehyde):
    passes test
  • Color (APHA):
    max. 10
  • Residue after Evaporation (in ppm):
    max. 5
  • Solubility in Water:
    passes test
  • Substances Darkened by H2SO4:
    passes test
  • Substances Reducing KMnO4:
    passes test
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0.0003
  • Titrable Base (meq/g):
    max. 0.0002
  • Water (H2O):
    max. 0.10 %
  • at 205 nm:
    max. 1.00
  • at 210 nm:
    max. 0.80
  • at 220 nm:
    max. 0.40
  • at 230 nm:
    max. 0.20
  • at 240 nm:
    max. 0.10
  • at 260 nm:
    max. 0.04
  • at 280-400 nm:
    max. 0.01
 :
 :32.04 g/mol
 :13,05984
 :64.6 °C (1013 hPa)
 :–98 °C
 :0.7918 g/cm³ (20 °C)
 :11 °C (closed cup)
 :Raumtemperatur
 :200-659-6
 :1230
 :3,II
 :01-2119433307-44
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS08
 :67-56-1
 :CH₃OH
 :MFCD00004595