AuftragsverfolgungKontakt
Methanol, J.T.Baker®
Kunststoffflasche, 5 L
Artikelnr. 3400.5000
Entzündlich
Giftig
Gesundheit
Anbieter:   Avantor
Methanol, J.T.Baker®
Artikelnr. 3400.5000
Anbieter:  Avantor
CAS Nummer:  67-56-1
Methanol, J.T.Baker®
Methanol, J.T.Baker®
Kunststoffflasche, 5 L
CAS Nummer:  67-56-1
Preis
21,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • CAS Nummer:67-56-1
  • Formel:CH₃OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004595
  • Molekulargewicht:32.04 g/mol
  • Merck-Index:13,05984
  • Siedepunkt:64,6 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–98 °C
  • Dichte:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:11 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    min. 99.5 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    5 L
Spezifikationen