2-Propanol
Kunststoffflasche, 2,5 L
Artikelnr. A3465.2500
Anbieter: PanReac AppliChem
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- CAS Nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL-Nummer:MFCD00011674
- Molekulargewicht:60.1 g/mol
- Merck-Index:13,05228
- Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–89 °C
- Dichte:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:12 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-661-7
- UN:1219
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457558-25
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:2,5 L
- Cat. No.:A3465.2500
- Umweltzertifizierung:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt