ContactUsLinkComponent
Chloroform, getrocknet (max. 0,01% H₂O) 99,0-99,6% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Health
Toxic
Chloroform, getrocknet (max. 0,01% H₂O) 99,0-99,6% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Catalog # 22710.321
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Health
Toxic
Chloroform, getrocknet (max. 0,01% H₂O) 99,0-99,6% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Catalog # 22710.321
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    99.0 - 99.6 %
  • Density (20/4):
    1.473 - 1.489
  • Ethanol:
    0.1 - 1.0 %
  • Evaporation residue:
    Max. 50 ppm
  • Water:
    Max. 100 ppm
Specification Test Results
About this item
 :
 :119.38 g/mol
Merck Index:13,02160
Boiling Pt:61,7 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–63 °C
Density:1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-663-8
UN:1888
ADR:6.1,III
 :Stabilisiert mit Ethanol 0,6 %
REACH:01-2119486657-20
 :GHS08
 :GHS06
CAS Number:67-66-3
Formula:CHCl₃
MDL Number:MFCD00000826