Caprylsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Artikelnr. ROTH3168.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Octanoic acid, n-Octanoic Acid, Octoic acid
- CAS Nummer:124-07-2
- Formel:C₈H₁₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004429
- Molekulargewicht:144.21 g/mol
- Merck-Index:13,01771
- Siedepunkt:239,7 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:16 °C
- Dichte:0,9066 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:130 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-677-5
- UN:3265
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g