AuftragsverfolgungKontakt
Ethylacetat ≥98,5% | Avantor
Ethylacetat ≥98,5%
Kst.-Flasche, 1 kg
Artikelnr. MOLEM34334042
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Ethylacetat ≥98,5%
Artikelnr. MOLEM34334042
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  141-78-6
Ethylacetat ≥98,5%
Ethylacetat ≥98,5%
Kst.-Flasche, 1 kg
CAS Nummer:  141-78-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Acetic acid ethyl ester
  • CAS Nummer:141-78-6
  • Formel:CH₃COOC₂H₅
  • MDL-Nummer:MFCD00009171
  • Molekulargewicht:88.11 g/mol
  • Merck-Index:13,03792
  • Siedepunkt:77,1 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–83 °C
  • Dichte:0,902 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:–4 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-500-4
  • UN:1173
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119475103-46
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    1 kg