AuftragsverfolgungKontakt
Aceton
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Aceton
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Aceton
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:13,00067
  • Siedepunkt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–95,4 °C
  • Dichte:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:<–20 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 35,90 €
    35,90 €
    1 * 1 L
       35,90 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 32,70 €
    32,70 €
    1 * 1 L
       32,70 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 75,30 €
    75,30 €
    1 * 2,5 L
       75,30 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 71,10 €
    71,10 €
    1 * 2,5 L
       71,10 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 120,00 €
    120,00 €
    1 * 5 L
       120,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 369,00 €
    369,00 €
    1 * 25 L
       369,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource