Abtropfbrett
Abtropfbrett mit integrierter Wanne, 450×630 mm
Artikelnr. BRND95105
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, mit integrierter Abtropfwanne.
- Stäbe können beliebig eingesteckt werden
- Die Staböffnungen sind nach hinten geschlossen
- Geeignet für Glasmeßzylinder bis 250 ml und Bechergläser bis 1000 ml
Lieferumfang: Lieferung komplett mit 72 Stäben, Ablaufschlauch und Zubehör für die Wandmontage.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Abtropfbrett mit integrierter Wanne
- B×H:450×630 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungØ×LVerfügbarkeitPreis
- BRND95111Stifte für Abtropfgestell, PS, für Gefäße mit enger Öffnung, Röhrchen, kleine volumetrische Kolben und graduierte Zylinder6×120 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 11 ST - 24,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.