AuftragsverfolgungKontakt
Aceton ≥99% | Avantor
Aceton ≥99%
Aceton ≥99%
Zertifikate
Aceton ≥99%
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3590 Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:14,66
  • Siedepunkt:56 °C
  • Schmelzpunkt:–94 °C
  • Dichte:0,791
  • Blitzpunkt:–17 °C (1 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • L10407.AU
  • L10407.0F
  • Umweltfreundlichkeit:
  • Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    1.000 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 36,20 €
    36,20 €
    1 * 1.000 mL
       36,20 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    L10407.AU
    Umweltfreundlichkeit
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Umweltzertifizierung
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Glasflasche
    2.500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 64,30 €
    64,30 €
    1 * 2.500 mL
       64,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    L10407.0F
    Umweltfreundlichkeit
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
    Umweltzertifizierung
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion