ContactUsLinkComponent
Caps for closed dome tanks with mixer support assembly, Nalgene®
Artikelnr. NALG2651-0200
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Caps for closed dome tanks with mixer support assembly, Nalgene®
Artikelnr. NALG2651-0200
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Verschlussgröße:
    152,3 mm
  • Bezeichnung:
    mit Silikondichtung, Verschlussklemme
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • VE:
    1
  • Für Flaschen:
    75/115/ 210/380 l
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Polypropylene, PVDF, silicone.
  • 6" (15,2 cm) polypropylene screw closure with 2" (5,1 cm) sanitary ferrule welded in the center
  • 2" (5,1 cm) silicone gasket and PDVF True Union clamp
  • Autoclavable
Use with Nalgene closed-dome tanks (Series 2650).