AuftragsverfolgungKontakt
Sputumbehälter, Nunc™
Sputumbehälter, Nunc™
24 ml, Unsteril, 80 mm, 28,5 mm, Packung mit 150 Stück
Catalog # 391-7798
Sputumbehälter, Nunc™
Catalog # 391-7798
Sputumbehälter, Nunc™
Sputumbehälter, Nunc™
24 ml, Unsteril, 80 mm, 28,5 mm, Packung mit 150 Stück
Price
171,00 €
Log in for availability
1 * 150 ST
Product Details & Documents
Polystyrol.
  • Low profile container can be shipped by normal mail
  • Large opening facilitates secure sample placement
  • Lowered centre of lid facilitates scraping off samples when the lid is removed
  • Ribs on lid and container for easy grip
For sampling and transport of diagnostic specimens.
Certifications: Containers comply with 95 kPa test described in UN packaging instructions 602/650 for transport of infectious substances and diagnostic specimens.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Specifications
  • Ext.Ø:
    80 mm
  • Verpackt:
    Packung mit 150 Stück
  • Typ:
    Unsteril
  • Kapazität:
    24 ml
  • Höhe:
    28,5 mm
  • Cat. No.:
    391-7798
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung