2-Octanon, Supelco®
Glasflasche, 5 mL
Artikelnr. 02479-5ML
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Octan-2-one
- CAS Nummer:111-13-7
- Formel:C₈H₁₆O
- MDL-Nummer:MFCD00009540
- Molekulargewicht:128.21 g/mol
- Merck-Index:13,04731
- Siedepunkt:173 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–16 °C
- Dichte:0,8171 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:56 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1993
- ADR:3,III
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- EINECS:203-837-1
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:5 mL