N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan zur GC-Derivatisierung
Artikelnr. HYPETS-48915
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasampulle
- VE:10 Ampoul
- Seq:0510
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:199.25 g/mol
EINECS:246-331-6
CAS-Nummer:24589-78-4
Formel:C₆H₁₂F₃NOSi