Natriumhydroxid 1/28 mol/l (1/28 N) in wässriger Lösung
Catalog # HACH2349332
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Density:1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548