Acetonitril
Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. ROTH2259.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS Nummer:75-05-8
- Formel:H₃CCN
- MDL-Nummer:MFCD00001878
- Molekulargewicht:41.05 g/mol
- Merck-Index:13,00071
- Siedepunkt:81,6 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–45,7 °C
- Dichte:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:2 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471307-38
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Cat. No.:ROTH2259.1
- Umweltzertifizierung:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Umweltfreundlichkeit:Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.