Pestizid- Referenzstandard, 2,3,4,6-Tetrachlorphenol 100 µg/ml in Methanol
EHERXA17374600ME
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:58-90-2
- Bezeichnung:2,3,4,6-Tetrachlorphenol 100 µg/ml in Methanol
- Formel:C₆H₂Cl₄O
- Bezeichnung:2,3,4,6-Tetrachlorophenol