Organischer Referenzstandard, 4-Chlor-m-kresol 100 µg/ml in Methanol
Artikelnr. EHERXA11440300ME
Lieferant: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:59-50-7
- Bezeichnung:4-Chlor-m-kresol 100 µg/ml in Methanol
- Formel:C₇H₇ClO
- Bezeichnung:4-Chloro-m-cresol