Pestizid- Referenzstandard, 2,6-Dichlorphenol 100 µg/ml in Methanol
Artikelnr. EHERXA12453000ME
Lieferant: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:87-65-0
- Bezeichnung:2,6-Dichlorphenol 100 µg/ml in Methanol
- Formel:C₆H₄Cl₂O
- Bezeichnung:2,6-Dichlorophenol