AuftragsverfolgungKontakt
Tributylallylzinn | Avantor
Tributylallylzinn
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. MOLE33299273-5G
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Tributylallylzinn
Artikelnr. MOLE33299273-5G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  24850-33-7
Tributylallylzinn
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  24850-33-7
Preis
150,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Allyltributylstannane, Allyltributyltin, Tributylallylstannane, Tributyl-2-propenylstannane, Allyltri-n-butyltin, Tri-n-butyl-2-propenylstannane, Allyltri-n-butylstannane
  • CAS Nummer:24850-33-7
  • Formel:C₁₅H₃₂Sn
  • MDL-Nummer:MFCD00010346
  • Molekulargewicht:331.13 g/mol
  • Siedepunkt:88 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,073 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:246-494-3
  • UN:2788
  • ADR:6.1,III
  •  :Dichte: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.