Probengefäß mit Stülpdeckel
Catalog # 216-3185
Supplier: Brand
Specifications
- Ext.Ø:47 mm
- Kapazität:25 ml
- Höhe:32 mm
- VE:1.000
Specifications
About this item
PS, mit LDPE-Deckel.
- Konische Form
- Gute chemische Beständigkeit
- Leicht
Ideal zur Sammlung, Lagerung und zum Transport von Proben.