ContactUsLinkComponent
Dosen mit Schraubverschluss
Catalog # BRND62310
Supplier:  Brand
undefined
Dosen mit Schraubverschluss
Catalog # BRND62310
Supplier:  Brand
Specifications
  • Ext.Ø:
    57 mm
  • Kapazität:
    30 ml
  • Höhe:
    32 mm
  • VE:
    500
Specifications
About this item
PP, durchscheinend.
  • Konische Form
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Ideal zur Sammlung, Lagerung und Transport von Proben.