Magnetrührer für Ballonflaschen, Nalgene®
Artikelnr. NALGDS2227-0020
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Spezifikationen
- Bezeichnung:Magnetrührer für Ballonflaschen
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Overall dimensions:Length: 75 mm
Shaft Length: 588 mm
Shaft Ø: 13 mm - VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Für das Mischen bei niedriger Geschwindigkeit mit den Nalgene® 10- und 20-Liter-Ballonflaschen mit 83-mm-Verschlüssen. Der abgebildete Magnetrührer ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss zum Umrühren zusammen mit der Magnetrührereinheit verwendet werden.