ContactUsLinkComponent
Schlauchklemmen, Nalgene®
Artikelnr. NALG6165-0002
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Schlauchklemmen, Nalgene®
Artikelnr. NALG6165-0002
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Spannweite:
    6 - 11 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • VE:
    12
Spezifikationen
Über diesen Artikel
This pinch clamp made of PP enables precise, one-hand regulation of fluid flow - from completely open to restricted flow to completely closed.
  • Plastic clamp will not rust, corrode or deform
  • Molded in one piece with no sharp edges
  • Accommodates a wide range of tubing