AuftragsverfolgungKontakt
Stopcocks, Needle-Type, Nalgene®
Stopcocks, Needle-Type, Nalgene®
NALGENE® Behälter bis zu 100 Gallonen, 1-1/8 in.-12 straight female thread
Artikelnr. NALG6421-0010
Stopcocks, Needle-Type, Nalgene®
Artikelnr. NALG6421-0010
Stopcocks, Needle-Type, Nalgene®
Stopcocks, Needle-Type, Nalgene®
NALGENE® Behälter bis zu 100 Gallonen, 1-1/8 in.-12 straight female thread
Preis
63,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Ensure safe and efficient liquid dispensing from tanks by using Nalgene™ spigots for storage tanks. Spigots are for use with Nalgene™ tanks up to 100 gal. with factory installed threaded boss.
Spezifikationen
  • Für:
    NALGENE® Behälter bis zu 100 Gallonen
  • Gewinde:
    1-1/8 in.-12 straight female thread
  • Cat. No.:
    NALG6421-0010
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung