ContactUsLinkComponent
Kieselgel sachet: 7 x 9 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Artikelnr. 1.03804.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Kieselgel sachet: 7 x 9 cm trocknungsfördernd, mit Feuchtigkeitsindikator (oranges Gel), Supelco®
Artikelnr. 1.03804.0001
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Metal can with PE liner
  • VE:
    50
  • Seq:
    0050
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity):
    ≥ 20 %
  • Loss on drying (140°C, 3 h):
    ≤ 10 %
  • Water Absorption:
    250 g/kg (20 °C)
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
 :60.08 g/mol
Schmelzpunkt:> 1000 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:63231-67-4
 :7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-Nummer:MFCD00011232