Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥99,0% (durch komplexometrische Analyse), Molekularbiologische Qualität, Calbiochem®, Millipore®
Catalog # 442611-500
Supplier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:500 g
- Seq:3645
Specifications
About this item
:
:203.3 g/mol
Merck Index:13,05684
Boiling Pt:1412 °C (1013 hPa)
Melting Pt:117 °C
Density:1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:232-094-6
CAS Number:7791-18-6
Formula:MgCl₂·6H₂O
MDL Number:MFCD00149781