AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Kampfer
D(+)-Kampfer
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. ROTH6155.1
Entzündlich
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
D(+)-Kampfer
Artikelnr. ROTH6155.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  464-49-3
D(+)-Kampfer
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  464-49-3
Preis
280,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
  • CAS Nummer:464-49-3
  • Formel:C₁₀H₁₆O
  • MDL-Nummer:MFCD00064149
  • Molekulargewicht:152.24 g/mol
  • Merck-Index:13,01739
  • Siedepunkt:408 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:174…175 °C
  • Dichte:0,992 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:66 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-355-2
  • UN:2717
  • ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g