D(+)-Kampfer
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLEM49280091
Marketsource
Anbieter: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
- CAS Nummer:464-49-3
- Formel:C₁₀H₁₆O
- MDL-Nummer:MFCD00064149
- Molekulargewicht:152.24 g/mol
- Merck-Index:13,01739
- Siedepunkt:408 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:174…175 °C
- Dichte:0,992 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:66 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-355-2
- UN:2717
- ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.