Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Austria
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Natriumthiosulfat
Natriumthiosulfat standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
35647.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Natriumthiosulfat standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
35647.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Packung:
Kunststoffflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
:
7772-98-7
:
:
Na₂S₂O₃
:
MFCD00003499
:
158.11 g/mol
:
Raumtemperatur
:
231-867-5