Natriumhydroxid standardisierte Lösung 5.0 N in wässriger Lösung
Artikelnr. 35633.K2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Spezifikationen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1310-73-2
:
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548
:40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05