Natriumhydroxid 2 M NaOH (2N) volumetrische Lösung, Fluka™
35254-1L
:
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:40 g/mol
:105…140 °C (1,013 hPa)
:–12 – –10 °C,
:1,08 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548