Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
7036.1000
: Avantor
:
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Titer (mol/l):1.995 - 2.005
- Chloride (Cl):max. 5
- Iron (Fe):max. 0.5
- Heavy Metals (as Pb):max. 1
:
:40 g/mol
:109 °C (1013 hPa)
:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548