Natriumhydroxid standardisierte Lösung 2.0 N in wässriger Lösung
Catalog # 35631.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
CAS Number:1310-73-2
:
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548
:40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05