ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Corrosive
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Catalog # MOLEM34169776
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Corrosive
Natriumhydroxid 10 mol/l (10 N) in wässriger Lösung
Catalog # MOLEM34169776
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548