AuftragsverfolgungKontakt
Einweg- oder Dreiweghähne
Einweg- oder Dreiweghähne
Anbieter:   Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Anbieter:  Brand
Zertifikate
Einweg- oder Dreiweghähne
Einweg- oder Dreiweghähne
14 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Maximal-Druck 1 bar
  • Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Product Family Options
Einweg-Hähne
Produktinformationen
  • Bohrung Ø
    Für Schlauch I-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 2 mm
    3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,20 €
    40,20 €
    1 * 1 ST
       40,20 €
  • 2 mm
    4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,20 €
    40,20 €
    1 * 1 ST
       40,20 €
  • 3 mm
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,20 €
    40,20 €
    1 * 1 ST
       40,20 €
  • 3 mm
    6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,20 €
    40,20 €
    1 * 1 ST
       40,20 €
  • 4 mm
    7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 45,00 €
    45,00 €
    1 * 1 ST
       45,00 €
  • 4 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 46,30 €
    46,30 €
    1 * 1 ST
       46,30 €
  • 5 mm
    9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 67,70 €
    67,70 €
    1 * 1 ST
       67,70 €
Dreiweg-Hähne
Produktinformationen
  • Bohrung Ø
    Für Schlauch I-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 2 mm
    3 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 58,00 €
    58,00 €
    1 * 1 ST
       58,00 €
  • 2 mm
    4 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 58,00 €
    58,00 €
    1 * 1 ST
       58,00 €
  • 3 mm
    5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 58,00 €
    58,00 €
    1 * 1 ST
       58,00 €
  • 3 mm
    6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 58,00 €
    58,00 €
    1 * 1 ST
       58,00 €
  • 4 mm
    7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 63,40 €
    63,40 €
    1 * 1 ST
       63,40 €
  • 4 mm
    8 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 64,50 €
    64,50 €
    1 * 1 ST
       64,50 €
  • 5 mm
    9 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 80,80 €
    80,80 €
    1 * 1 ST
       80,80 €