Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1310-73-2
:
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548
:40 g/mol
Dichte:1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol, LiChrosolv® für die Flüssigchromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton, wasserfrei (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl