ContactUsLinkComponent
Zählkammern, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Artikelnr. 612-5713
Lieferant:  Brand
undefined
Zählkammern, BLAUBRAND® Neubauer Improved
Artikelnr. 612-5713
Lieferant:  Brand
Spezifikationen
  • Typ:
    Neubauer Improved
  • Bezeichnung:
    Counting chamber, without clips, bright-line
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese Zählkammer hat die gleiche Rasterung wie die verbesserte Neubauer-Zählkammer, jedoch einen rhodiumbeschichteten Kammerboden.
  • Die Zählnetze sind in die Rhodiumschicht eingraviert und erscheinen bei normaler Einstellung des Mikroskops hell
  • Durch eine Veränderung des Kontrasts kann das Mikroskopbild umkehrt werden
  • Das Zählnetz erscheint je nach Bedarf heller oder dunkler
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: