ContactUsLinkComponent
Reizend
Ätzend
Perchlorsäure 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetrische Lösung, Fluka™
Artikelnr. 34288-1L
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Reizend
Ätzend
Perchlorsäure 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetrische Lösung, Fluka™
Artikelnr. 34288-1L
Lieferant:  Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche, enge Öffnung
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
 :100.46 g/mol
Dichte:1.054 g/cm³
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-512-4
ADR:8,II
 :GHS07
 :GHS05
CAS-Nummer:7601-90-3
Formel:HClO₄
MDL-Nummer:MFCD00011325