Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
32050.602
:
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:160 mL
- Seq:2510
- Titer (20°C):0.998 - 1.002 mol/l
:
:8,III
:Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
:36.46 g/mol
:231-595-7
:1789
:GHS07
:GHS05
:Raumtemperatur
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324