Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Artikelnr. 32053.602
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:170 mL
- Seq:2515
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C):0.4975 - 0.5025 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
ADR:8,II
:Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
EINECS:231-639-5
UN:2796
:GHS05
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589