ContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 32065.603
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Natriumthiosulfat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 32065.603
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffampulle
  • VE:
    60 mL
  • Seq:
    2385
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C):
    0.0995 - 0.1005 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :158.11 g/mol
 :Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499