Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Artikelnr. 32051.605
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffampulle
- VE:60 mL
- Seq:2385
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Titer (20°C):0.0995 - 0.1005 mol/l
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,III
:Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
:36.46 g/mol
:GHS05
CAS-Nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-Nummer:MFCD00011324