ContactUsLinkComponent
Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 32064.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 32064.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffampulle
  • VE:
    60 mL
  • Seq:
    2385
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C):
    0.0995 - 0.1005 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :58.44 g/mol
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-598-3
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477