Pipettenablagen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
Diese Pipettenablagen aus Acryl sind für die Aufnahme von Beuteln, Boxen, Pipettenbehältern und einzeln verpackten serologischen Pipetten von 1 bis 100 ml geeignet.
- Fächer sind so bemessen, dass eine Pipettenbox hineinpasst (14,6 cm breite Öffnung)
- Ablagefläche für Gummi-Saugbälle
- Teilung kann entfernt werden um einen größeren Ablagebereich zu erhalten
- Kann mit zwei Halterungen unter einem Regal montiert werden
- Abgewinkelter Pipettenhalter vereinfacht den Zugriff und verhindert das Herausrutschen von Pipetten
Spezifikationen
- Catalog No:
- NALG5810-0004
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:
- NAR Certificate of Retirement